Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5'TET 25 NMOL
Click to view available options
:
25 nmol
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).
Spécification
Spécification
| Description | 5' TET Primer, 25 nmol |
| Type de produit | 5' TET Primer |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Primer | Marquage 5’ |
| Quantité | 25 nmol |