Learn More
Primidone EP Impureté C, Mikromol™
Code produit 30050234
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050234 100 mg 100mg
30050398 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050234 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1030.03
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Primidone EP Impureté C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-Phenylbutanamide
CAS 90-26-6
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-Phenylbutanamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H13 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide, Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, (2RS)-2-Phenylbutanamide, Primidone Related Compound C, Primidone Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12)
SMILES CCC(C(=O)N)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylbutanamide
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 163.0997 g/mol