Learn More
Primidone EP Impureté C, Mikromol™
Description
Primidone EP Impureté C
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| CAS | 90-26-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide, Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, (2RS)-2-Phenylbutanamide, Primidone Related Compound C, Primidone Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12) |
| SMILES | CCC(C(=O)N)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-phénylbutanamide |
| Afficher plus |