Learn More
Zeiss™ Format HDCAM pour microscope inversé Primovert avec caméra IP HD intégrée de 5MP
Click to view available options
Type de condenseur:
Condenseur LD 0,4
Conditionnement:
1 kit
Description
- Le Primovert est parfaitement adapté à votre laboratoire de culture cellulaire.
- Il permet des études rapides et efficaces des cellules non colorées en contraste de phase et des cellules marquées à la GFP en contraste de fluorescence.
- Il s’adapte directement à votre hotte à flux laminaire pour fonctionner directement dans un environnement stérile.
- Le Primovert est facile à utiliser et le système demande peu de configuration pour être prêt à être utilisé dès sa sortie de l’emballage.
- Coupure automatique de la source de lumière (en plus de la fonction marche / arrêt manuelle) :Primo Vert éteint la lumière automatiquement après 15 min, pour des économies d’énergie et la protection du support
- Éclairage modulaire : LED longue durée ou halogène
- Matériau de qualité supérieure : le support est en métal et tous les éléments impliqués dans le fonctionnement sont revêtus d’un composé en caoutchouc tactile spécial
- Coulisseau de phase universel (en option) pour tous les objectifs : pour faciliter l’utilisation, un anneau de phase (Ph1) est disponible pour les grossissements 10X, 20X et 40X, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de modifier la position du coulisseau de phase lors du changement d’objectif.En bref : un produit économique qui permet des gains de temps
- Distance de travail accrue grâce à la dépose facile du condenseur, par exemple pour les flacons rotatifs
- Indicateurs d’objectif pour une identification rapide du grossissement
- Poignée de transport intégrée
- Conception primée Le nouveau microscope inversé Primo Vert se concentre sur les éléments essentiels : une optique excellente, des matériaux de qualité très résistants, une facilité d’utilisation et une conception esthétique.
- Le Primo Vert s’adresse à une large gamme d’applications : des laboratoires courants pour l’inspection des cellules vivantes aux laboratoires de recherche de pointe qui nécessitent, en plus des microscopes de recherche, des microscopes courants compacts et fiables pour une visualisation rapide et efficace des cellules vivantes.
- Les applications types incluent la recherche sur le cancer et le VIH, la génétique humaine, animale et végétale, et la biologie cellulaire en général.
Spécification
Spécification
| Comprend | Caméra HD IP 5 MP intégrée |
| Type de condenseur | Condenseur LD 0,4 |
| Description | Curseur à 3 positions avec Ph0, Ph1 et Ph2 |