Learn More
Epredia™ Imprimante de cassettes PrintMate™
Code produit. 12658375 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Capacité:
150 cassettes
450 cassettes
900 cassettes
Type de produit:
Imprimante à cassette
Système d’impression de cassettes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12658375
Marque: Epredia™ A79500004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Répondez aux besoins d’un flux de travail allégé et réduisez les erreurs dans le laboratoire grâce à l’imprimante de cassettes rapide et fiable Thermo Scientific™ PrintMate™.
Répondez aux besoins d’un flux de travail allégé et réduisez les erreurs dans le laboratoire grâce à l’imprimante de cassettes rapide et fiable Thermo Scientific™ PrintMate™, idéale pour une utilisation dans les applications d’impression par lot à la demande ou à gros volume.
Améliore l’efficacité et la productivité du laboratoire
  • Son encombrement minimal lui permet de trouver facilement sa place, quel que soit la configuration : la taille réduite de l’imprimante PrintMate lui permet de trouver facilement sa place près de la zone de macroscopie et d’imprimer assez rapidement pour maintenir la cadence en cas d’impression de boîtes uniques ; l’imprimante vous permet de déterminer le flux de travail le mieux adapté à votre laboratoire
  • PrintMate imprime rapidement les cassettes sans temps de réduction dans le cadre de l’impression des codes-barres 2-D : cette imprimante associe robustesse et fiabilité aussi bien dans les applications à la demande ou en lot que dans les laboratoires à gros volume
  • Le système de récupération à deux voies en option collecte jusqu’à 100 cassettes dans les plateaux porte-échantillons : les plateaux s’empilent facilement et simplifient l’association des cassettes et des récipients de collecte d’échantillons à la station de macroscopie
  • La pente de récupération permet à l’utilisateur de placer une imprimante PrintMate entre deux techniciens : permet à deux techniciens de partager un dispositif sans risquer de mélanger les cassettes ; cette pente spéciale garantit la distribution des cassettes appropriées au technicien concerné
  • Le système de distribution permet de délivrer de manière fiable une large gamme de cassettes standard année après année, sans coincement ni défaut d’alimentation : l’imprimante PrintMate permet d’utiliser une grande variété de cassettes Thermo Scientific™
  • Imprimante de haute qualité permettant d’étiqueter chaque cassette de manière claire dans un format d’impression en noir facile à lire : le modèle PrintMate offre une impression noire indélébile et facile à lire (l’impression à 300 ppp est idéale en impression linéaire et pour les codes-barres 2D ainsi que pour les graphiques et les logos) ; son exceptionnelle précision dans l’identification des échantillons et son respect de l’intégrité des échantillons contribuent à améliorer les soins apportés aux patients
Permet une impression à la demande grâce au logiciel LabWriter™
  • Impression de lots volumineux ou de cassettes uniques grâce aux configurations de numérotage standard ou spéciales
  • Le logiciel peut utiliser les codes-barres de la demande ou du récipient de collecte d’échantillons pour imprimer automatiquement les cassettes, éliminant ainsi les erreurs de traitement
  • Une fenêtre d’aperçu spéciale présente le contenu sur le point d’être imprimé
  • Possibilité de fournir des enregistrements des tâches d’impression afin de gérer le personnel et le flux de travail
Permet de répondre aux exigences CAP
  • À mesure que les exigences de marquage des cassettes évoluent, PrintMate permet de continuer à identifier les échantillons de manière unique, tout en répondant aux nouvelles réglementations et en conservant l’accréditation du laboratoire
Utilise toutes les interfaces actuelles pour une connectivité améliorée
  • Compatible avec les précédentes interfaces LIS des imprimantes Thermo Scientific™ existantes
Comprend :
Chaque unité est fournie avec les élément suivants : câble USB, cordon d’alimentation, deux, six ou 12 chargeurs (selon le modèle), un ruban d’impression (installé), CD du logiciel de base et manuel d’utilisation. Le système complet d’impression de cassettes comprend également un PC, un moniteur et un imageur numérique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description PrintMate 150 Cassette Printing System
Capacité 150 cassettes
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Type de produit Système d’impression de cassettes
Comprend Each unit comes with USB cable; power cable; 2, 6 or 12 hoppers (depending on model); one roll of tape (installed); software CD; and operator guide (PDF on software CD). Complete cassette printing systems additionally include an all-in-one PC and digital imager.
Largeur (impériale) 17 in.
Largeur (métrique) 43.5 cm
Profondeur (impériale) 15 in.
Profondeur (métrique) 38 cm
Hauteur (impériale) 11.4 in. without tubes; 32 in. with tubes
Poids (impériale) 31 lb.
Poids (métrique) 14 kg
Tension 100 to 240V
Hertz 50/60 Hz
Certifications/Conformité CE Marked; ETL Certified