Learn More
Epredia™ Imprimante de cassettes PrintMate™ AS
Product Code. 15441021 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de produit:
Imprimante à cassette
Système d’impression de cassettes
Capacité:
150 cassettes
450 cassettes
900 cassettes
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15441021
missing translation for 'mfr': Epredia™ A83800005
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le faible encombrement de l’imprimante pour lames Epredia™ SlideMateTM AS apporte le confort d’impression des lames à la demande directement sur le microtome. L’imprimante pour lames SlideMate AS réduit considérablement le risque d’erreurs d’identification des patients en permettant au laboratoire d’imprimer des informations précises au moment où l’intervention de la lame est requise.
Éliminez les déchets et rationalisez votre procédure de marquage en imprimant des cassettes à la demande au niveau de la station de macroscopie grâce à l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS.
Points clés :
  • Imprime chaque cassette en moins de 10 secondes
  • Le faible encombrement de l’imprimante lui permet de trouver facilement sa place près de la station de macroscopie
  • Imprimez uniquement les cassettes dont vous avez besoin, directement au point d’utilisation
  • Imprimez les codes-barres sur les cassettes pour automatiser les procédés en aval
  • Éliminez les procédés d’écriture manuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description PrintMate AS 450 Cassette Printing System
Capacité 450 cassettes
Alimentation électrique 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)
Type de produit Système d’impression de cassettes
Comprend PrintMate AS
Câble USB
Câble d’alimentation
6 trémies à cassette
Un rouleau de ruban (installé)
CD du logiciel Epredia™ LabWriter™
Guide de l’opérateur
PC tout-en-un
Imageur numérique
Largeur (impériale) 17 in.
Largeur (métrique) 43.5 cm
Profondeur (impériale) 15 in.
Profondeur (métrique) 38 cm
Hauteur (impériale) 11.4 in.
Hauteur (métrique) 29 cm
Poids (impériale) 31 lb
Poids (métrique) 14 kg