Description
Améliorez l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS grâce à ces accessoires pour imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS. De nombreux accessoires peuvent également être utilisés pour optimiser l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ et l’imprimante pour lames Thermo Scientific™ SlideMate™.
Les accessoires comprennent :
- Système de prélèvement à plateaux de prélèvement (boîte de 4)
- Chargeur
- Ruban d’impression à chaud, boîte de 5 (un rouleau de ruban imprime environ 20 000 cassettes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chargeur de cassettes |
| Description | Chargeur de cassettes (chacun) |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante de cassettes PrintMate AS, Imprimante de cassettes PrintMate |