Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Système de préservation fongique et bactérienne Microbank™
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Vert
Conditionnement:
80 pièces
Description
Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System is a ready-to-use system.
- Comprend des billes traitées et une solution cryoconservatrice spéciale
- Chaque flacon contient 25 billes, fournissant des cultures identiques répétées de l’organisme d’origine
- Un conservateur spécialement formulé assure une survie plus longue des cultures exigeantes et des récupérations quantitatives plus élevées
- 80 flacons fournis dans une boîte pour congélateur avec “couvercle transparent”
- Disponibles en 5 couleurs de bouchons / billes ou mélangées (16 flacons chacun de bleu, vert, bleu clair, rouge et jaune)
Informations sur la commande
Système fourni en boîte de 80 flacons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Flacon d’entreposage cryogénique |
| Couleur de bouchon | Vert |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour simplifier le stockage et la récupération de cultures bactériennes et fongiques |
| Quantité | 80/boîte |
| Conditions de stockage | -70°C |