missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Réactifs d’extraction individuels et kit d’extraction Prolex™
Description
- Résultats instantanés obtenus à température ambiante
- Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
- Pas plus d’une seule colonie requise
- Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Spécification
| Code couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Substances à analyser détectables | Groupes streptococciques de Lancefield A, B, C, D, F et G |
| Type | Extraction R3 |
| Comprend | 8 ml de réactif avec 0,098 % d’azoture de sodium |
| Quantité | 2 x 8 ml |
| Heure du test | 1 min. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Prolex Streptococcal Extraction Reagent 3
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium nitrite, Methanol
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?