Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Réactifs d’extraction individuels et kit d’extraction Prolex™
Description
- Résultats instantanés obtenus à température ambiante
- Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
- Pas plus d’une seule colonie requise
- Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Spécification
| Code couleur | Jaune |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Substances à analyser détectables | Groupes streptococciques de Lancefield A, B, C, D, F et G |
| Type | Extraction R1 |
| Comprend | 3,2 ml de réactif avec 0,098 % d’azoture de sodium |
| Quantité | 3,2 ml |
| Heure du test | 1 min. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Prolex Streptococcal Extraction Reagent 1
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium nitrite, Methanol