missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Réactifs d’extraction individuels et kit d’extraction Prolex™
Click to view available options
Quantité:
3,2 ml
2 x 8 ml
Type:
Extraction R1
Extraction R3
Code couleur:
Bleu
Jaune
Description
- Résultats instantanés obtenus à température ambiante
- Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
- Pas plus d’une seule colonie requise
- Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Spécification
| Code couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Substances à analyser détectables | Groupes streptococciques de Lancefield A, B, C, D, F et G |
| Type | Extraction R3 |
| Comprend | 8 ml de réactif avec 0,098 % d’azoture de sodium |
| Quantité | 2 x 8 ml |
| Heure du test | 1 min. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Prolex Streptococcal Extraction Reagent 3
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium nitrite, Methanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu