Learn More
Techsit™ Chaise haute de salle blanche ESD Pro-Tech
Click to view available options
Avec accoudoir:
Non
oui
Avec roulettes:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaise haute en vinyle ESD ergonomique avec anneau repose-pieds réglable
- Vinyle ESD/antistatique noir - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
- Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle. Capacité de poids de 150 kg
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104-106Ω
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Seating |
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Profondeur (métrique) | 450 mm |
| Finition | ESD Vinyl |
| Matériau de la monture | Acier |
| Type de levage | Gas Lift |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Hauteur de siège | High Bench Height |
| Show More |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction