Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de gélose irradiée (triple emballage) Pro-tect
Description
Découvrez la confiance en salle blanche de niveau supérieur grâce à la plaque irradiée de gélose (à triple emballage) Thermo Scientific™ Oxoid™ Pro-tect : complète avec des neutralisants pour inactiver les éventuels résidus de désinfectants et de conservateurs. La plaque contient de la gélose tryptone soja pour favoriser la croissance d’une grande variété d’organismes.
Utilisez une plaque irradiée (triple emballage) pour la surveillance de l’environnement et le contrôle de stérilité sans effort, tout en neutralisant les éventuels résidus de désinfectants et de conservateurs.
- Stérile : les boîtes sont traitées par irradiation puis conditionnées en triple emballage transparent.
- Homogène : des procédures de fabrication automatisées garantissent une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte.
- Optimisée : les produits subissent des tests de contrôle qualité quantitatif, à l’aide d’une faible dose d’inoculum, afin de garantir des performances optimales.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Plaque de gélose irradiée (triple emballage) Pro-tect |
| Format | Plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | UK |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Type d’emballage | Triple emballage - traité par irradiation |
| Quantité | 10/paquet |