Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de contact Pro-Tect Agar TWI (gélose TSA avec inhibiteurs)
Code produit. 12942628
Click to view available options
Description:
Pro-Tect TWI
Quantité:
1 x 10 plaques
Volume plein:
13 ml
Code produit. 12942628
Marque: Thermo Scientific™ PO0678D
Échantillonnez sans effort les surfaces après nettoyage avec des plaques irradiées à triple emballage avec des désinhibiteurs pour neutraliser les désinfectants de surface et faciliter la récupération des micro-organismes.
Échantillonnez sans effort les surfaces après nettoyage et désinfection à l’aide des plaques de contact de gélose TWI Thermo Scientific™ Pro-Tect, contenant de la lécithine, du polysorbate 80, du thiosulfate de sodium et du Tween 80 pour neutraliser les désinfectants de surface et faciliter la récupération des microorganismes. Les plaques sont à triple emballage et irradiées pour la stérilité.
Simplifiez la surveillance environnementale des environnements de salles blanches grâce aux plaques de contact irradiées, à triple emballage, avec la gélose Pro-Tect pour l’échantillonnage de surface.
  • Sécurisé : le fond en forme de dôme empêche la gélose de s’écouler hors de la boîte
  • Facile à manipuler : la technologie GripFit™ garantit que le couvercle reste en place lors de la manipulation tout en pouvant être facilement retiré pendant la surveillance de l’environnement
  • Interprétation simple des résultats : une couche interne à la base de la boîte est sous-divisée en grilles afin de faciliter le calcul des unités formant des colonies (CFU) à partir de tests de surface, permettant ainsi aux laboratoires d’indiquer si les niveaux de contaminants se situent dans les limites acceptables prédéfinies
  • Facile à empiler : offre une meilleure stabilité lors de la manipulation et du transport. La ventilation est réduite pour empêcher le dessèchement des boîtes
  • Homogène : fabrication selon une procédure spécialisée et automatisée pour garantir une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte
L’échantillonnage de surface est réalisé en faisant rouler délicatement la surface bombée de la gélose sur la zone à tester. Si des microorganismes susceptibles d’entraîner une maladie ou une infection sont présents, ils se développeront et formeront des colonies facilement visibles à la surface de la gélose. Ceci représente un moyen fiable et efficace pour déterminer la propreté microbienne des surfaces et contribue au contrôle des dangers invisibles associés à la contamination microbienne. Toute croissance devient clairement visible dans un délai de trois jours pour les bactéries et de cinq jours pour les champignons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 25°C
Description Pro-Tect TWI
Format Monoplaque de 90 mm
Type de produit Gélose
Volume plein 13 ml
Quantité 1 x 10 plaques