Learn More
Pro-xylane, MedChemExpress
Code produit. 16490517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Code produit. 16490517
Marque: Medchem Express HY108036
MedChemExpress Pro-xylane (Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol) is a biologically active C-glycoside in aqueous media, acts as an activator of glycosaminoglycans (GAGs) biosynthesis. Pro-xylane is the first example of 'Green' chemical used in cosmetic.
Pro-xylane (Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol) is a biologically active C-glycoside in aqueous media, acts as an activator of glycosaminoglycans (GAGs) biosynthesis. Pro-xylane is the first example of 'Green' chemical used in cosmetic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pro-xylane
Forme physique Liquid
CAS 439685-79-7
Couleur Colorless
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H16O5
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (1300.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (433.54 mM)
SMILES CC(O)C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.