Learn More
Chlorhydrate de Proadifène, LoGiCal
Code produit 30458509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458509 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458509 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3235.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Proadifen Hydrochloride
CAS 62-68-0
Noms d’analytes ou de composants Proadifen Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H31 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthyl 2,2-diphénylpentanoate ; chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 389.96
Quantité 10 mg
Poids de la formule 389,2122 g/mol