Description
- Accessory for Guardian™ Hotplates and Stirrers
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | For Guardian range |
| Modèle | Probe PT1000(A) -40°C to 400°C 25 cm Hastelloy |
| Quantité | 1 |
| Température (métrique) | 40°C to 400°C |
| Type | Sonde de température |
| Matériau | Hastelloy |