Learn More
Probenecid, 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11403752 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11403752
Marque: MP Biomedicals 0215637025
Identifiants chimiques
CAS 57-66-9
Formule moléculaire C13H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 285.36
Numéro MDL MFCD00038402
Clé InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
CID PubChem 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nom IUPAC acide4-(dipropylsulfamoyl)benzoïque
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Probenecid
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 285.4
Pourcentage de pureté 0.998
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • probenecide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..