Learn More
ester isopropylique de probénécide, Mikromol™
Code produit 30457668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457668 4 x 25 mg -
30049934 25 mg 25mg
17963256 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457668 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0657.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de probénécide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Probenecid Isopropyl Ester
CAS 70190-78-2
Noms d’analytes ou de composants Probenecid Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H25 N O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid 1-methylethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C16H25NO4S/c1-5-11-17(12-6-2)22(19,20)15-9-7-14(8-10-15)16(18)21-13(3)4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC(C)C
Nom IUPAC 4-(dipropylsulfamoyl)benzoate de propan-2-yle
Poids moléculaire (g/mol) 327.44
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 327,1504 g/mol