Learn More
probénécide, Mikromol™
Description
Probénécide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Probenecid |
| CAS | 57-66-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Probenecid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H19 N O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Probenecid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 4-acide (dipropylsulfmoyl)benzoïque |
| Afficher plus |