Learn More
Cole-Parmer™ Sondes Digi-Sense™ pour thermomètre thermocouple à double entrée J, K, T, E†
Code produit. 15810006 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde de surface de type K
Thermocouple type J, jonction exposée
Plage de températures (métrique):
-250°C à +649°C
0°C à 649°C
Plage de températures (impériale):
-418°F à +1200°F
32°F à 1 200°F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15810006
Marque: Cole-Parmer™ 0851760
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Câble enroulé ANSI à code couleur
Les sondes de surface Digi-Sense™ sont conçues pour mesurer la température à la surface sans pénétrer le matériau
Conçu pour mesurer la température à la surface sans pénétrer le matériau.Les sondes Cole-Parmer™ pour thermomètres à thermocouple Oakton™ sont idéales pour contrôler les surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules.
  • Idéal pour la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules
  • Temps de réponse : 1,25 seconde ou plus
  • Chaque sonde est fournie avec un câble enroulé ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
Garantie
6 Month
Spécification
Jetable Non
À utiliser avec (application) Idéal pour la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules
Comprend Câble enroulé de 5 pi avec mini-connecteur
Longueur (impériale) du câble 60 po
Longueur (impériale) globale 75,5 po
Longueur (impériale) de sonde 10 po
Longueur (métrique) du câble 152,4 cm
Longueur (métrique) globale 191,8 cm
Longueur (métrique) de sonde 25,4 cm
Matériau Arbre en acier inoxydable 316, ABS Plastic
Durée de mesure ≤ 6,25 sec. à 99 % de la mesure
Modèle 08517-60
Type de sonde Thermocouple type J, jonction exposée
Type de produit Sonde thermocouple
Plage de températures (impériale) 32°F à 1 200°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 649°C
Calibrated Non
À utiliser avec (équipement) Thermomètres à thermocouple, type J avec mini-connecteur
Précision ±5,9°F (±3,3°C), ou ±0,4 % de la valeur lue au-dessus de 32°F (0°C) ; ±4,0 % de la valeur lue en dessous de 32°F (0°C)