Learn More
Cole-Parmer™ Sondes Digi-Sense™ pour thermomètre thermocouple à double entrée J, K, T, E†
Code produit. p-203777 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde de surface de type K
Thermocouple type J, jonction exposée
Plage de températures (métrique):
-250°C à +649°C
0°C à 649°C
Plage de températures (impériale):
-418°F à +1200°F
32°F à 1 200°F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11735069
Marque: Cole-Parmer™ 0851660
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sondes de surface Digi-Sense™ sont conçues pour mesurer la température à la surface sans pénétrer le matériau
Conçu pour mesurer la température à la surface sans pénétrer le matériau.Les sondes Cole-Parmer™ pour thermomètres à thermocouple Oakton™ sont idéales pour contrôler les surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules.
  • Idéal pour la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules
  • Temps de réponse : 1,25 seconde ou plus
  • Chaque sonde est fournie avec un câble enroulé ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
Garantie
6 Month
Spécification
À utiliser avec (application) Plaques chauffantes, fours et moules
Comprend 5 ft. Color-coded ANSI Coiled Cable with Mini Connector
Matériau Verre, Nylon
Type de sonde Sonde de surface de type K
Type de produit Sonde thermocouple
Température max. (impériale) 1200°F
Température max. (métrique) 649°C
Température (impériale) min. - 418°F
Température min. (métrique) - 250°C
Plage de températures (impériale) -418°F à +1200°F
Plage de températures (métrique) -250°C à +649°C
À utiliser avec (équipement) Thermomètre thermocouple