Learn More
Ebro Electronic™ Sondes pour la série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Code produit. 10553303
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
120 mm
120mm
120 mm
190 mm
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable, plastique, Plastic
Métal
Verre
Comprend:
Câble
Câble, certificat d’étalonnage
Pas de câble
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10553303
Marque: Ebro Electronic™ 13415418
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Sonde de température
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
  • Sans câble
  • Longueur de l’aiguille : 120 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RoHS Directive 2011/65/EU
Diamètre (métrique) de la sonde 3mm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) For bakeries, butcheries and for the food industry as well for pharma laboratories
Hauteur (métrique) 15 mm
Type d’immersion Totale ou partielle
Comprend Pas de câble
Longueur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) de sonde 120mm
Matériau Acier inoxydable
Modèle TPX 200
Type de sonde Température indiquée par la sonde de température à pointe
Poids (métrique) 0.105 kg
Type de produit Sonde de température
Description Without cable
Température max. (métrique) 400°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +400°C
À utiliser avec (équipement) TFX 410-1, TFX 420
Précision DIN CEI 584, classe 1
Largeur (métrique) 15 mm