Learn More
Ebro Electronic™ Sondes pour la série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Code produit. 10563303
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
120 mm
120mm
120 mm
190 mm
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable, plastique, Plastic
Métal
Verre
Comprend:
Câble
Câble, certificat d’étalonnage
Pas de câble
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10563303
Marque: Ebro Electronic™ 13415419
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RoHS Directive 2011/65/EU
Diamètre (métrique) de la sonde 8 mm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Pour les boulangeries, les boucheries et l’industrie alimentaire
Hauteur (métrique) 22 mm
Type d’immersion Totale ou partielle
Comprend Pas de câble
Longueur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) de sonde 190 mm
Matériau Verre
Modèle TPX 300
Type de sonde Glass-protected
Poids (métrique) 0.25 kg
Type de produit TPX 300 Glass-coated Probe
Description Without cable
Température max. (métrique) 400°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +400°C
À utiliser avec (équipement) TFX 410-1, TFX 420
Précision DIN CEI 584, classe 1
Largeur (métrique) 22 mm