Learn More
Chlorhydrate de procainamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10733211
Marque: Thermo Scientific Acros 207300250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 614-39-1 | C13H21N3O·HCl | 271.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-39-1
Formule moléculaire C13H21N3O·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 271.78
Numéro MDL MFCD00012998
Clé InChI ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme procainamide hydrochloride, procainamide hcl, pronestyl, procanbid, procapan, procan, procainhydrochlorid, procan sr, procainii chloridum, promide hydrochloride
CID PubChem 66068
ChEBI CHEBI:8429
Nom IUPAC 4-amino-N-[2-(diéthylamino)éthyl]benzamide ; Chlorhydrate
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Procainamide hydrochloride
Point de fusion 166°C to 170°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 14, III, 1077
Merck Index 15, 7874
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,very sparingly soluble in benzene and ether
Poids de la formule 271.78
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Procainamide hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.