Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de procaïne, 99 %
Code produit. p-3758716 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10542421
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-05-8
Formule moléculaire C13H21ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.77
Numéro MDL MFCD00013000
Clé InChI HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
CID PubChem 5795
ChEBI CHEBI:8431
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthyl 4-aminobenzoate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Procaine hydrochloride
Point de fusion 154.0°C to 158.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 5 to 6.5 (2% w/v aq. soln.)
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 14, 424
Merck Index 15, 7875
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Poids de la formule 272.77
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Procaine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.