Learn More
N-oxyde de procaïne, Mikromol™
Code produit 30052585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052585 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052585 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0596.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de procaïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Procaine N-Oxide
CAS 1027072-50-9
Noms d’analytes ou de composants Procaine N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H20 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethanol, 2-(diethyloxidoamino)-, 1-(4-aminobenzoate), Procaine N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O3/c1-3-15(17,4-2)9-10-18-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC oxyde de 2-(4-aminobenzoyl)oxy-N,N-diéthyléthamine
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Quantité 100 mg
Poids de la formule 252,1474 g/mol