Learn More
Chlorhydrate de procarbazine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Procarbazine hydrochloride |
| CAS | 366-70-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Procarbazine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H19 N3 O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467, p-Toluamide, N-isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), N-Isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C |
| Afficher plus |