missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Osteopontin (OPN) Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Code produit. 15522217
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15522217

Marque: Invitrogen™ EPX01A12066901

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Microbilles magnétiques concentrées revêtues d’un anticorps monoclonal pour ostéopontine humaine
  • Ostéopontine humaine standard (lyophilisée)
  • Anticorps monoclonal anti-ostéopontine humaine, conjugué à la biotine (50x)
  • Tampon de dosage universel 10x

Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs de protéines dans un seul échantillon. Découvrez notre vaste gamme de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.

Le kit Simplex ProcartaPlex pour ostéopontine (OPN) humaine mesure la protéine ostéopontine (OPN) et est conçu pour être associé à d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panneau multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines. Lors de l’association de plusieurs kits simplex (c.-à-d. lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex.

À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunoessais ProcartaPlex sont basés sur les principes du dosage ELISA sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50  µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Plus de résultats par échantillon : mesurez simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 à 50 µl
Technologie Luminex bien établie : plateforme de multiplexage Luminex largement référencée pour la détection et la quantification des protéines

Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées de maximum 80 cibles protéiques dans un échantillon unique de 25 à 50 µl provenant de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.

Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges de proportions précises afin de créer des signatures spectrales spécifiques pouvant être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.

La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.

Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Kit simplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Type de microbilles Ostéopontine (OPN) [67]
Sensibilité du dosage Comme déterminée pour le lot 1 : 2,3 pg/ml
Plage de dosage Comme déterminée pour le lot 1 : 12,2 à 50 000 pg/ml
Format Kit simplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Expression phosphoprotéine sécrétée 1
Alias de gène BNSP, BSPI, ETA-1, OPN
Identification génétique (Entrez) 6696
Symbole de gène(s) SPP1
Gamme de produits ProcartaPlex
Protéine Ostéopontine
Sous-type de protéine Sialoprotéine osseuse 1, néphropontine, SPP-1, uropontine
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC)
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
ID UniProt P10451
Contenu et stockage • 1 flacon de microbilles de capture (50X)
• 1 flacon d’anticorps de détection biotinylés (50X)
• 2 flacons de mélange standard humain G (lyophilisé)
• 1 flacon de tampon de dosage universel

À conserver entre 2 et 8°C.

Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Toxicology
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis