Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex Mouse Basic Kit
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Description
Includes
- Tampon de lecture
- Tampon de lavage 10x
- Streptavidine-PE
- Tampon de dosage universel
- Diluant d’anticorps de détection pour les souris
- Bande de 8 tubes PCR
- Film adhésif
- Microplaque noire à 96 puits Greiner
- Quantifiez plusieurs cibles dans les surnageants de culture cellulaire (SCC) / tissulaire, le sérum et le plasma
- Ce kit ne contient aucune plaque de filtration à écran multiple
- Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex™ xMAP pour effectuer une détection multi-analyte des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’essai |
| Quantité | 96 dosages |
| Espèces | Souris |
| Combinability | Combinable |
| Sensibilité du dosage | Voir le certificat d’analyse |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Luminex™ |
| Gamme de produits | ProcartaPlex |