Description
- Faible entretien
- Électrodes combinées en métal
- Corps en verre
- Référence Silamid™
- Diaphragme à 2 trous
- Système de référence DuraLid
- Disque platine du capteur
- Tête de fiche à vis
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête de bouchon à vis |
| Matériau | Arbre en verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 130°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |