Learn More
Dichlorhydrate de prochlorpérazine sulfone N1,N4-dioxyde (dichlorhydrate de prochlorpérazine N1,N4,S,S-tétraoxyde), Mikromol™
Code produit 30049683
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049683 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049683 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0411.130025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de prochlorpérazine sulfone N1,N4-dioxyde (dichlorhydrate de prochlorpérazine N1,N4,S,S-tétraoxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
CAS 2727065-75-8
Noms d’analytes ou de composants Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H24 Cl N3 O4 S . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride, Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H24ClN3O4S.2ClH/c1-23(25)11-13-24(26,14-12-23)10-4-9-22-17-5-2-3-6-19(17)29(27,28)20-8-7-16(21)15-18(20)22;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-cloro-10-[3-(4-metil-1,4-dioxidipiperazina-1,4-diio-1-il)propil]fenotiazina 5,5-dióxido; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 510.86
Quantité 25 mg
Poids de la formule 509.071 g/mol