Learn More
Bel Art™ Boîte de stockage de flacons cryogéniques ProCulture
Code produit. 15595594 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
13,3 x 13,3 x 5 cm
Matrice de tubes:
9 x 9
Capacité:
81 (Flacons cryogéniques de 1,2, 2 et 5 ml)
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 15595594
Marque: Bel Art™ F188490001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les boîtes en plastique PC durables sont idéales pour un stockage compact de flacons cryogéniques de 1,2, 2,0 ou 5,0 ml
Les boîtes en plastique PC durables sont idéales pour un stockage compact de flacons cryogéniques de 1,2, 2,0 ou 5,0 ml
Les couvercles transparents permettent de voir le contenu sans ouvrir le couvercle
  • Les couvercles transparents sont inscriptibles et sont dotés d’une grille imprimée pour faciliter l’inventaire
  • Utilisation possible à des températures comprises entre –196°C et +121°C.
  • Un coin à encoche permet d’aligner le couvercle avec les numéros d’identification sur le rack
  • Utilisation possible comme boîtes d’expédition pour les flacons
  • Le modèle F18849-0001 peut être utilisé avec les tours de stockage cryogénique de la série F18853 (vendus séparément) pour économiser un espace précieux sur la paillasse
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
À utiliser avec (application) Pour le stockage compact de flacons cryogéniques de 1,2, 2 ou 5ml
Capacité 81 (Flacons cryogéniques de 1,2, 2 et 5 ml)
Comprend Couvercle transparent
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -196°C
Matrice de tubes 9 x 9
Dimensions (L x l x H) 13,3 x 13,3 x 5 cm
Longueur (impériale) 5,2 n
Longueur (métrique) 13,3 cm
Largeur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 13,3 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm