Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bras latéral
Bras latéral combiné
Double bras latéral
Milieu manipulant le double bras latéral
Triple bras latéral
Description:
1 tube
2 tubes ; style de tube :Coudé
2 tubes ; style de tube :Droit
2 tubes ; Type de tube : Coudé
3 tubes ; style de tube :Coudé
Diamètre (métrique) de la tubulure:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
6,35/3,17 mm
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 15 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 1 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 3 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 500 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 6 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L et 15 L
flacons d’agitation plus grands avec bras latéraux verticaux
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisé pour le transfert aseptique du milieu, le lavage direct du milieu de culture cellulaire ou l’ajout de gaz à l’espace de la tête au-dessus du milieu de culture cellulaire
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Un ou deux tubes en acier inox 316 s’étendent jusqu’au fond du flacon ; l’autre est 6 fois plus court.
- Les deux tubes sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Spécification
| Description | 2 tubes ; style de tube :Coudé |
| Diamètre (métrique) de la tubulure | 3,17 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour se répandre dans le milieu de culture cellulaire avec des gaz pour améliorer la production cellulaire. |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L |
| Comprend | Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité |
| Nbre par carton | À l’unité |
| Type de produit | Bras latéral |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Stérilité | Non stérile |