Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bras latéral
Bras latéral combiné
Double bras latéral
Milieu manipulant le double bras latéral
Triple bras latéral
Description:
1 tube
2 tubes ; style de tube :Coudé
2 tubes ; style de tube :Droit
2 tubes ; Type de tube : Coudé
3 tubes ; style de tube :Coudé
Diamètre (métrique) de la tubulure:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
6,35/3,17 mm
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 15 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 1 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 3 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 500 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 6 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L et 15 L
flacons d’agitation plus grands avec bras latéraux verticaux
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Deux tubes en acier inox 316, qui s’étendent jusqu’au fond du flacon, sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Spécification
| Description | 2 tubes ; style de tube :Droit |
| Diamètre (métrique) de la tubulure | 6,35 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour introduire le milieu de façon aseptique dans les flacons d’agitateur plus grands avec des bras latéraux verticaux pendant la culture cellulaire afin d’améliorer la productivité de la culture cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L et 15 L |
| Comprend | Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité |
| Nbre par carton | À l’unité |
| Type de produit | Milieu manipulant le double bras latéral |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Stérilité | Non stérile |