Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Code produit. 10052152 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bras latéral
Bras latéral combiné
Double bras latéral
Milieu manipulant le double bras latéral
Triple bras latéral
Description:
1 tube
2 tubes ; style de tube :Coudé
2 tubes ; style de tube :Droit
2 tubes ; Type de tube : Coudé
3 tubes ; style de tube :Coudé
Diamètre (métrique) de la tubulure:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
6,35/3,17 mm
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 15 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 1 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 3 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 500 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 6 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 8 L et 15 L
flacons d’agitation plus grands avec bras latéraux verticaux
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10052152
Marque: Corning™ 4519155
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
  • Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
  • Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
  • Deux tubes en acier inox 316, qui s’étendent jusqu’au fond du flacon, sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2 tubes ; style de tube :Coudé
Diamètre (métrique) de la tubulure 6,35 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Utilisé pour se répandre dans le milieu de culture cellulaire avec des gaz pour améliorer la production cellulaire.
À utiliser avec (équipement) Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 3 L
Comprend Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité
Nbre par carton À l’unité
Type de produit Double bras latéral