Learn More
Bel-Art™ Plaque chauffante ProCulture, température ambiante à 37°C, aluminium
Code produit. 15785563
Click to view available options
Tension:
220 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15785563
Marque: Bel-Art™ F370151000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette plaque chauffante très précise maintient les cellules à une température optimale de 37deg;C (± 1deg;C) en dehors de l’incubateur, augmentant ainsi la viabilité cellulaire pendant le passage des cellules
Forme : Rectangle ; Taille : 7 x 8 in
  • Augmentez la viabilité des cellules lors de leur passage grâce à cette plaque chauffante très précise qui maintient les cellules à une température optimale de 37°C (±1°C) en dehors de l’incubateur.
  • Évite de nombreuses entrées dans l’incubateur à CO2 qui altèrent son atmosphère, endommageant les expériences en cours dans les cultures incubées
  • Réduit le stress cellulaire et permet aux enzymes comme la trypsine de fonctionner efficacement
  • Peut être utilisée pour maintenir la chaleur des réactifs à l’intérieur de la hotte
  • S’adapte facilement aux hottes de culture cellulaire ou sur la paillasse
  • La température reste uniforme sur l’ensemble de la plaque chauffante en aluminium anodisé qui mesure 17,8 D x 20,3 cmW (7 x 8 po)
  • Les quinze minutes à comptage unique permettent de suivre les applications sensibles au facteur temps
  • Le boîtier en PP résiste aux UV et ne se décompose pas sous les lampes UV germicides
  • Étanche ; Adaptée au nettoyage avec de l’éthanol ou de l’IPA
  • 220 V est marqué CE
Compliance
Homologation UL en attente.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Dimensions 7 x 8 po
max. (métrique) Température ambiante à 37deg;C
Profondeur (impériale) 10 po
Profondeur (métrique) 25,4 cm
Hauteur (impériale) 2,25 in
Largeur (impériale) 9.75 po
Hauteur (métrique) 5,7 cm
Largeur (métrique) 24.9 cm
Puissance 22 W
Type de bouchon EU/UK/AUS/CN
Forme Rectangle
Tension 220 V
Type Plaque de chauffage
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l x H) 7 yds x 8 po