Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System Starter Pack
Description
Includes
Dispositif d’électroporation Neon, pipette, station de pipette, clé USB, manuel, cordon d’alimentation, un kit de 100 μl (192 réactions) de système de transfection Neon et un kit de 10 μl (192 réactions) de système de transfection Neon
Le système de transfection Neon permet une distribution rapide et efficace des acides nucléiques dans tous les types de cellules de mammifères, y compris les cellules primaires, les cellules souches et les cellules difficiles à transfecter. Le système flexible et ouvert permet à l’utilisateur d’effectuer des transfections de haute qualité grâce à des protocoles optimisés ou définis par l’utilisateur en trois étapes simples avec à peine 2 x 104 cellules par réaction et un temps de réaction de seulement 1 seconde. Une nouvelle chambre de réaction offre une augmentation spectaculaire de l’efficacité de la transfection et de la viabilité cellulaire.
- Efficace : jusqu’à 90 % dans de nombreux types de cellules, y compris les cellules difficiles à transfecter, les cellules primaires et les cellules souches
- Flexible : transfecter facilement de 2 x 104 cellules à 6 x 106 cellules par réaction
- Simple : facile à utiliser, avec un seul kit de réactifs pour tous les types de cellules
- Polyvalent : le système ouvert permet d’optimiser librement les paramètres d’électroporation
- Électroporation unique : contrairement aux chambres d’électroporation standard à base de cuves, le système Neon utilise une chambre avec pointes de pipettes brevetée et biologiquement compatible qui génère un champ électrique plus uniforme
- Cette conception permet un meilleur entretien des conditions physiologiques, ce qui entraîne une très grande survie cellulaire par rapport à l’électroporation classique
- Plug and Play” pour une utilisation dès sa sortie de l’emballage : le processus de transfection ne peut pas être plus simple
- Kit de transfection simplifié pour tous les types de cellules
- Limite de tension : 0,5 à 2,5 KV
ARNsh adénoviral, culture cellulaire, ARNsh et ARNmi lentiviraux, transfection de plasmide, ARNi, transfection d’ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, ARNi rétroviraux, transfections de cellules souches et de cellules primaires, transfection de siARN synthétique, ARNi basé sur vecteur, siARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Ampérage | 3,0-6,0 A |
| Classification | Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum |
| Contenu et stockage | Le pack de démarrage du système de transfection Neon™ est fourni avec : • 1 dispositif d’électroporation Neon™ • 1 pipette • 1 station de pipette • 1 clé USB • 1 manuel • 1 cordon d’alimentation Il comprend également un kit de 100 µl de système de transfection Neon™ (192 réactions) et un kit de 10 µl de système de transfection Neon™ (192 réactions). Conserver les boîtes tampons à 4°C. Conserver les pointes et les boîtes de tubes à température ambiante. |
| Type de cellule | Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter |
| Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
| Type d’échantillon | ADN plasmide, siARN synthétique |
| À utiliser avec (équipement) | Système de transfection Neon™ |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Tension max. | 0,5 à 2,5 kV |
| Gamme de produits | Neon™ |
| Afficher plus |