Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack B (PVDF)
Code produit. 15145204
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
Mini, 8 cm x 8 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Dimensions (LxW) unitSize
15145204 Mini, 8 cm x 8 cm 1 pièce
1 options
Code produit. 15145204
Marque: Invitrogen™ B1000B
Includes
2 modules Mini Blot, tampon de transfert Bolt™ de 125 ml (20X), antioxydant Bolt™ de 15 ml, boîte de 20 membranes en PVDF (0,2 μm)
Appareil de transfert humide utilisé exclusivement avec le réservoir à gel mini
La cuve accueille un module de transfert par chambre ou deux modules de transfert au total disposés côte à côte. Le mini module de transfert Mini Blot Module est compatible avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus et accueille un seul gel par transfert humide. La connexion universelle et le joint d’étanchéité moulé simplifient l’utilisation du module de transfert tandis que la carotte interne du module de transfert permet d’utiliser moins de tampon de transfert au méthanol par transfert humide. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, le transfert des protéines vers les membranes de nitrate de cellulose ou en PVDF se fait généralement en 30 à 60 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bolt™
Quantité ≤ 2 modules de transfert⁄cuve gel mini, 1 module gel mini⁄de transfert
Matériau Membrane en PVDF
Contenu et stockage 2 modules Mini Blot
tampon de transfert Bolt™ de 125 ml (20X)
antioxydant Bolt™ de 15 ml
boîte de 20 membranes en PVDF (0,2 µm)
Mode de transfert Humide
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Gamme de produits Bolt