Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 1%
Code produit. 15716558
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
15716558 1 Kit 1 pièce
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15716558
Marque: Invitrogen™ G8141ST
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur de gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à chaque région avec adaptateur secteur.
Conçu pour une électrophorèse sur gel d’agarose E-Gel™ rapide et pratique, du chargement des échantillons d’ADN aux images sur gel. Livré avec des gels d’agarose E-Gel EX 1 %.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 1% agarose gels on the device.
Le kit de démarrage pour systèmes d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap, EX 1 %, fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer rapidement à utiliser les gels d’agarose E-Gel EX 1 % précoulés sur votre système.
Le kit comprend :
  • 10 gels d’agarose E-Gel EX, 1% (n° de réf. G401001)
  • Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap (n° de réf. G8100)
  • Échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (n° de cat. 10488091)
  • Couteau pour ouverture de cassette de gel (n° de cat. EI9010)
Garantie
Garantie 1 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel EX 1% gels
• 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
• 1 knife
Store at room temperature.
Type Kit de démarrage de système d’électrophorèse
Quantité 1 Kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Tension max. 240 Vca (alimentation), 48 Vcc (dispositif d’électrophorèse)
Tension 240 VAC