Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Quantitation Starter Kit
Description
Le kit de démarrage de quantification Qubit 4 comprend ce qui suit :
- Un fluoromètre Qubit 4 (référence Q33226)
- Tubes de dosage Qubit (jeu de 500) (référence Q32856)
- Kit de dosage Qubit 1X dsDNA HS, 100 dosages
- Kit de dosage Qubit dsDNA BR, 100 dosages (référence Q32850)
- Kit de dosage Qubit RNA IQ, 75 dosages (référence Q33221)
- Kit de dosage Qubit RNA HS, 100 dosages (référence Q32852)
- Kit de dosage Qubit RNA XR, 100 dosages
- Kit de dosage Qubit Protein, 100 dosages (référence Q33211)
Le fluorimètre Qubit 4 est la dernière version du fluorimètre Qubit populaire conçu pour mesurer avec précision la quantité d’ADN, d’ARN et de protéines, et maintenant aussi l’intégrité et la qualité de l’ARN, à l’aide des dosages Qubit hautement sensibles. Le fluorimètre Qubit 4 a été réconçu pour effectuer le dosage Qubit RNA IQ (intégrité & qualité). Le fluorimètre Qubit 4 et le kit de dosage RNA IQ fonctionnent ensemble pour distinguer avec précision l’ARN intact de l’ARN dégradé en deux étapes simples.
Pour tous les dosages Qubit, la concentration ou la qualité de la molécule cible dans l’échantillon est signalée par un colorant fluorescent qui émet un signal uniquement lorsqu’il est lié à la cible, ce qui minimise les effets des contaminants sur le résultat. Les menus simples d’utilisation de l’écran tactile facilitent la sélection et l’exécution des dosages dont vous avez besoin, avec des résultats affichés en quelques secondes seulement.
Principales caractéristiques du fluorimètre Qubit 4 :
- Quantification rapide et extrêmement précise de l’ADN, de l’ARN et des protéines en moins de trois secondes par échantillon
- Mesure de l’ARN intact en moins de 5 secondes par échantillon
- Des niveaux de précision élevés en utilisant seulement 1–20 μl d’échantillon, même avec des échantillons très dilués
- Le calculateur de réactif intégré génère rapidement les instructions de préparation de la solution de travail Qubit
- Stockage des résultats jusqu’à 1000 échantillons
- Grand écran tactile couleur ultra sophistiqué de 5.7 pouces pour une navigation aisée dans le flux de travaux
- L’affichage graphique indique quand les échantillons sont situés dans la plage étendue ou hors plage
- Faible encombrement : gain d’espace sur la paillasse
- Exporte les données sur une clé USB ou directement sur votre ordinateur via un câble USB
- Possibilité de personnaliser votre fluorimètre Qubit avec les dosages les plus fréquemment réalisés, d’ajouter de nouveaux dosages ou même de créer vos propres dosages avec le logiciel et l’outil Web MyQubit
- Votre sélection linguistique : anglais, français, espagnol, italien, allemand, chinois simplifié et japonais
Le fluorimètre Qubit 4 sert également à mesurer directement la fluorescence des échantillons grâce au mode Fluorimètre. Qui plus est, la qualité des particules Ion Sphere peut être évaluée sur le fluorimètre Qubit 4 avec le kit de contrôle qualité Ion Sphere avant de procéder au séquençage sur le séquenceur Ion PGM.
Permet des résultats plus précis que l’absorption dans les UV à de faibles concentrations
Le fluorimètre Qubit 4 est bien plus sensible que l’absorption dans les UV, qui mesure tout ce qui est absorbé à 260 nm, notamment l’ADN, l’ARN, la protéine, les nucléotides libres ou l’excès de sels. En outre, la spectrophotométrie UV manque souvent de sensibilité pour mesurer précisément de faibles concentrations d’ADN et d’ARN. Avec le fluorimètre Qubit, vos recherches sont optimisées par des mesures plus précises, car les colorants des kits de dosages biologiques Qubit ne réagissent qu’en cas de liaison à la molécule sélectionnée (ADN, ARN ou protéines), dans votre échantillon. Cela vous permet d’éviter la répétition des travaux due à des mesures inexactes.
Mesure rapide, simple et précise de la qualité de l’ARN
Le dosage Qubit RNA IQ fournit une méthode simple et rapide pour vérifier si un échantillon d’ARN s’est dégradé. Le dosage utilise deux colorants uniques : un qui se lie à un ARN grand et intact et un autre qui se lie sélectivement à un ARN petit et dégradé. Ensemble, ils vous permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité d’un échantillon d’ARN. Pour l’utiliser, ajoutez simplement vos échantillons à la solution de travail RNA IQ, puis effectuez la mesure sur le fluorimètre Qubit 4.
Économisez des échantillons et de l’espace sur la paillasse
D’une conception intelligente, le fluorimètre Qubit 4 requiert des échantillons de seulement 1–20 μl. Il est destiné à être utilisé à température ambiante et n’occupe que peu d’espace sur la paillasse. Le fluorimètre Qubit 4 intègre des algorithmes optiques et d’analyse de données de pointe. Il est fourni avec une clé USB et un câble pour le transfert de données vers l’application Excel™ et pour les téléchargements de logiciels, ainsi qu’une alimentation universelle, quatre adaptateurs de prise et une certification CE électromagnétique.
Les mesures d’échantillons uniques sont un jeu d’enfant
Ce fluorimètre d’utilisation simple est combiné à des procédures de dosage simples et rapides. Les calculs et les réglages sont automatiquement effectués par l’instrument. Les dosages Qubit à utiliser avec le fluorimètre Qubit 4 sont tous réalisés à l’aide du même protocole général, qui utilise un format simple de type mélange et lecture et des temps d’incubation de deux minutes seulement pour les dosages d’ADN et d’ARN. Des tubes PCR à paroi fine 500 μl (référence Q32856) sont nécessaires.
Spécifications du système :
- Dimensions de l’instrument (L x P x H) : 5.4 x 10 x 2.2 po. (13,6 cm x 25 cm x 5,5 cm)
- Poids : 743 g
- Plage dynamique : 5 ordres de grandeur
- Durée de traitement : ≤secondes / échantillon
- Sources de lumière : DEL bleue (max ∼470 nm), DEL rouge (max ∼635 nm)
- Filtres d’excitation : bleu (430–495 nm), rouge (600–645 nm)
- Filtres d’émission : vert (510–580 nm), rouge (665–720 nm)
- Détecteurs : photodiodes, fonction de mesure de 300–1,000 nm
- Temps de préchauffage : Clé USB : 4 GB
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store Qubit DNA & protein assay kits at 2–8°C. Store Qubit RNA assay kits at -20°C or below. |
| Excitation Wavelength | LED bleue de 470 nm, LED rouge de 635 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Fluoromètre Qubit |
| Gamme de produits | Qubit |
| Type | Kit de démarrage de quantification |
| Plage dynamique | 5 orders of magnitude |
| À utiliser avec (application) | Quantification de l’ADN, quantification de l’ARN, quantification de protéines |
| Mémoire | 4 GB USB flash drive |
| Éléments optiques | Emission filters: green (510-580 nm), red (665-720 nm), Excitation filters: blue (430-495 nm), red (600-645 nm), LED light sources: blue (max ∼470 nm), red (max ∼635 nm), Photodiode detectors: 300-1,000 nm range |
| Durée de traitement | Seconds per sample |
| Afficher plus |