Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 2 et iBind Western™
Description
Dispositif de transfert de gel iBlot 2
L’appareil de transfert de gel iBlot 2 procède au transfert western de manière simple, efficace et fiable, en sept minutes et sans tampons liquides. Le système iBlot 2 est compatible avec les membranes de difluorure de polyvinylidène (PVDF) et de nitrate de cellulose, et offre des performances comparables aux méthodes de transfert humide traditionnelles en beaucoup moins de temps. Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot 2. Il est constitué du dispositif de transfert et des empilements de transfert de consommables, qui contiennent les tampons et la membrane de transfert requis.
Dispositif iBind Western
Le périphérique iBind Western est un dispositif de traitement Western automatisé qui effectue chaque étape du protocole Western, du blocage aux lavages, en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et le flux de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF), les solutions sont ensuite dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps. La procédure de détection iBind Western réduit au minimum les temps de manipulation. Elle est en outre hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western. Temps de configuration court : en moins de 3 heures, vous êtes prêt à passer à l’étape de détection.
Contenu du kit de démarrage iBlot 2 et iBind Western
- Dispositif de transfert de gel iBlot 2
- Empilements de transfert iBlot 2, nitrate de cellulose, taille normale
- Dispositif iBind Western
- Cartes iBind
- Kit de solution iBind
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Dispositif de transfert de gel iBlot 2 • Stacks de transfert iBlot 2, nitrate de cellulose, taille standard • Périphérique iBind Western • Cartes iBind • Kit de solution iBind • Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus |
| Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescent, fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Gel Compatibility | Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, midi, mini, gel tricine, gel Tris-acétate, gel Tris-glycine |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Mode of Transfer | Sec |
| Gamme de produits | iBlot2™ |
| Type | Kit de démarrage |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide. |