Includes
2 x 100 réactions ExoSAP-IT Express, 2 x tampon de séquençage BigDye Terminator v1,1 et v3,1 (5X), 1 Reaction Mix prêt BigDye Terminator de 800 μl v3,1, 1 tube d’amorce M13 (-21), 1 tube d’ADN de contrôle pGEM, 1 solution XTerminator de 2 ml, 1 solution SAM de 9 ml
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 2 x 100 réactions ExoSAP-IT Express, conserver entre -5 et -30°C • 2 tampons de séquençage BigDye Terminator v1.1 et v3.1 (5X), conserver à 2–8°C • 1 x 800 µl de Reaction Mix prêt BigDye Terminator v3.1, conserver entre -15 et -25°C • 1 tube d’amorce M13 (-21), conserver entre -15 et -25°C • 1 tube d’ADN de contrôle pGEM, conserver entre -15 et -25°C • 1 x 2 ml de solution XTerminator, conserver à 2–8°C • 1 x 9 ml de solution SAM, conserver à température ambiante ou à 4°C |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de séquençage (à base d’électrophorèse capillaire) |
| À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
| Nbre de réactions | 200 |
| Type de produit | Kit de séquençage de type Sanger |
| Quantité | 200 réactions |
| Conditions d’expédition | approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche |
Sécurité et traitement
- Sanger Sequencing Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: benzene