Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack, 10%
Code produit. 15894042
Change view
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Puits unitSize
15894042 10 puits 1 pièce
15804052 12 puits 1 pièce
15814052 15 puits 1 pièce
3 options
Code produit. 15894042
Marque: Invitrogen™ NP030A
Le Welcome Pack Bis-Tris NuPAGE contient tous les gels, tampons et réactifs NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la mini cuve à gel.
Les packs de bienvenue Bis-Tris NuPAGE contiennent tous les gels, tampons et réactifs NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la mini cuve à gel. La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les durées de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
Le pack de bienvenue NuPAGE Bis-Tris contient :
• Cuve à gel mini (A25977)
• Gels mini NuPAGE Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de migration NuPAGE MES SDS, 20X (NP0002)
• Tampon d’échantillon NuPAGE LDS, 4X (NP0007)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26619)
À propos de la cuve à gel mini
La cuve à gel mini est compatible avec tous les gels mini Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels NuPAGE Bis-Tris
Les gels de protéines NuPAGE Bis-Tris Invitrogen sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale d’une vaste gamme de protéines dans des conditions dénaturantes. Contrairement aux gels traditionnels Tris-Glycine, les gels NuPAGE Bis-Tris ont un environnement au pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels NuPAGE Bis-Tris pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est cruciale. Vous pouvez également utiliser les gels NuPAGE pour obtenir des résultats quotidiens optimaux.
Transfert
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP0006) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Garantie
Jusqu’à 12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 10%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris
Plage de séparation 3,5 à 260 kDa
Puits 10 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide
Gamme de produits NuPAGE
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank