Learn More
uvex Gants de protection chimique Profabutyl B-05R
Code produit 17270501 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17270501 10 1 paire
17240501 7 1 paire
17250501 8 1 paire
17260501 9 1 paire
17280501 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17270501 Fournisseur uvex Code fournisseur 6094910
Expédition estimée: 04-12-2026
Caoutchouc butyle à 100 % avec revêtement bromobutyle de 0,50 mm pour une protection chimique lors de la manipulation avec des composés polaires tels que les esters et les cétones
  • Gants de protection chimique en caoutchouc butyle sans stockinette
  • Revêtement transparent avec bromobutyle de 0,50 mm
  • Meilleure préhension dans les applications humides ou mouillées
  • Résistance aux composés polaires tels que les esters, les cétones, les aldéhydes, les acides et les alcalis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratoire
Coating Material Bromobutyle
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Caoutchouc butyl
Type de produit Gants en butyle
Dimensions 10
Norme EN388 2010X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABIKLNOT
À utiliser avec (application) Zones anti-statiques, manipulation de produits chimiques
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Séries Profabutyl B-05R
Longueur (métrique) 35 cm