Learn More
uvex Gants de protection chimique Profastrong NF33
Code produit 15396922 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15396922 9 1 pièce
15386922 8 1 pièce
15366922 10 1 pièce
15376922 7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15396922 Fournisseur uvex Code fournisseur 6012203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.59€
    4.07€ / 1 pièces
    Économisez 0.52€
    11% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les gants de protection chimique NBR sensibles sont dotés d’une doublure en coton floqué pour un confort optimal et offrent un haut degré de résistance à l’abrasion mécanique.
  • Gants de protection chimique NBR sensibles avec doublure en coton floqué, pour plus de confort
  • La structure en relief sur la paume améliore l'adhérence dans les zones humides et mouillées.
  • Le caoutchouc nitrile est résistant aux huiles, aux graisses, aux acides et aux alcalis.
  • Les gants offrent une sensibilité tactile, un ajustement sûr et une résistance à l’abrasion mécanique
  • Parfaits pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l’automobile, les produits chimiques et l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau NBR
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 9
Norme EN388 4101X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AJKLOT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Profastrong NF33
Longueur (métrique) 33 cm