Learn More
uvex Gants de protection chimique Profaviton BV-06
Code produit 17250511 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17250511 8 1 paire
17260511 9 1 paire
17270511 10 1 paire
17280511 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17250511 Fournisseur uvex Code fournisseur 6095708
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de protection chimique sans stockinette en caoutchouc butyle, avec revêtement en bromobutyle transparent. La couche externe Viton™ est résistante aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux hydrocarbures halogénés, aux acides organiques / inorganiques et aux solutions salines saturées.
  • Gants de protection chimique en caoutchouc butyle sans stockinette
  • Le revêtement en bromobutyle transparent a 0,40 mm d’épaisseur
  • La couche externe Viton™ est résistante à une grande variété de produits chimiques
  • Meil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratoire
Coating Material Bromobutyle, Viton
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Type de produit Gants en butyle
Dimensions 8
Norme EN388 2120A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AFKLMN
À utiliser avec (application) Manipulation de produits chimiques
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Séries Profaviton BV-06
Longueur (métrique) 35 cm