Learn More
uvex Gants de protection chimique Profaviton BV-06
Code produit 17280511 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17280511 11 1 paire
17250511 8 1 paire
17260511 9 1 paire
17270511 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17280511 Fournisseur uvex Code fournisseur 6095711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    182.82€ / 1 paires
    Économisez 20.18€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Gants de protection chimique sans stockinette en caoutchouc butyle, avec revêtement en bromobutyle transparent. La couche externe Viton™ est résistante aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux hydrocarbures halogénés, aux acides organiques / inorganiques et aux solutions salines saturées.
  • Gants de protection chimique en caoutchouc butyle sans stockinette
  • Le revêtement en bromobutyle transparent a 0,40 mm d’épaisseur
  • La couche externe Viton™ est résistante à une grande variété de produits chimiques
  • Meil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratoire
Coating Material Bromobutyle, Viton
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Type de produit Gants en butyle
Dimensions 11
Norme EN388 2120A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AFKLMN
À utiliser avec (application) Manipulation de produits chimiques
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Séries Profaviton BV-06
Longueur (métrique) 35 cm