Learn More
Chlorhydrate de profénamine, LoGiCal
Code produit 30460635
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460635 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460635 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1950.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Profenamine Hydrochloride
CAS 1094-08-2
Noms d’analytes ou de composants Profenamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H24 N2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nom IUPAC N,N-diéthyl-1-phénothiazin-10-ylpropan-2-amine;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 348.93
Quantité 5 mg
Poids de la formule 348.1427 g/mol