Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur électronique de soins pour la peau blanc
Code produit. 12611346 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,2 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12611346
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 92147
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Créez une expérience de travail hygiénique et élégante avec le distributeur automatique Kimberly-Clark Professional™ blanc, adapté pour distribuer savon liquide, mousse lavante ou désinfectant. Nul besoin de toucher le distributeur, ce qui réduit les contaminations croisées.
  • Distribue le savon sans avoir à toucher le distributeur, pour réduire la contamination et la propagation des germes
  • Permet de réduire les coûts dans les zones d’utilisation intensive, grâce à un entretien sans souci
  • Choix entre un bouton-poussoir et un verrou à clé
  • Design élégant et contemporain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur sans contact
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 3.9 in.
Profondeur (métrique) 10 cm
Longueur (impériale) 11.4 in.
Longueur (métrique) 29 cm
Largeur (impériale) 7.2 in.
Largeur (métrique) 18.3 cm
Hauteur (impériale) 9.4 in.
Hauteur (métrique) 23.8 cm
Capacité Hand Soap
Matériau Plastique
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacité (impériale) 40.6 oz.
Capacité (métrique) 1,2 L
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution de mousse de luxe Kleenex, utilisez fréquemment un nettoyant pour les mains sans avoir à toucher le distributeur, dans des toilettes critiques pour l’hygiène
Quantité 1 de chaque